  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kültéri sapkák
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   This classic fleece hat made of 100% polyester fleece is ideal for outdoor use.
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   This reflective trim knit hat has a specially insulated microfibre lining made from Insulatex™ for extra warmth retention.
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   A kifordítható kötött sapka 100%-ban bolyhos poliészterből készült. Ideálisan használható olyan helyeken, ahol jó láthatóságra van szükség.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   This basic beanie is made from 75% polyester and 25% cotton and features a fleece lining (100% polyester).
Katalógus szám: (113-6407)
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   Double knitted beanie made of 100% acrylic.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   White unisex nylon mesh hat. Ideal for use in the food industry.
Gyártó:  FRISTADS KANSAS GROUP
Leírás:   Knitted cap made of 100% acrylic.
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 