  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hevederek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/15/18945215.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   A lightweight edge-tested self-retracting lifeline for all work situations, including those that require the possibility to connect at foot level when...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   These self-retracting lifelines are the ideal fall protection device for use at low heights, where lanyards with shock absorbers cannot generally be u...
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Self-retracting lifeline, MI56, rozsdamentes acél, Fogantyúval, Kapacitás: 20 m
Katalógus szám: (DALL1002871)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Extremely light personal fall arrester comes with with a compact plastic housing and a rectractable webbing lifeline.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (DALL1005042)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   This compact and robust Manhandler with zinc-plated steel rope is both a rescue hoist and a load hoist.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (139-0241)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   Personal fall limiters with webbing and two swivels (Twistlock®) present a lightweight, convenient alternative to lanyards with shock absorbers.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   These fall limiters with retractable rescue rope with 2,8 m extension present an economical alternative to lanyards with shock absorbers and minimise ...
Katalógus szám: (113-1279)
Gyártó:  HONEYWELL SAFETY
Leírás:   This self-retracting lifeline is the ideal fall protection solution for construction, industry, warehouses, utilities, mining and confined space appli...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő 