  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Csövek keringtető termosztátokhoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/48/18989948.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (462-0300)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fluoroelastomer, black.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Tubing for circulator, VWR®, Hossz: 1000 mm, Belső átmérő: 6 mm, Buran N (synthetic rubber) tubing
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   PTFE béléscső, külső felületen rozsdamentes acél drótfonat.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   Tubing for circulator, Chloroprene tubing, working temperature -20 to+120 °C, Belső átmérő: 8 mm
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   Metal tubing is integrated insulated and flexible with connectors and fittings. This flexible metal tubing can be bolted together with the circulator ...
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   Tubing kit 2 x 2m, assembled with OptimaTM pump outlet plate and simple hose clips, no tools required (can be cut to length as required).
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   Working temperature -40 to +120 °C.
Gyártó:  LAUDA
Leírás:   Metal hoses with insulation for connections with thread M16×1.
1 - 8  of 16
  1  2  Következő 