  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hordó tároló
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/55/18945155.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"40"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Leírás:   Made up of 90% recycled polyethylene.
Gyártó:  asecos
Leírás:   This sump pallets are made of PE with varied capacities from 60 l to 400 l.
Gyártó:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Leírás:   EcoPolyBlend™ accumulation centers offer high value secondary containment and are environmentally friendly-made of recycled, durable polyethylene. The...
Katalógus szám: (NEWPPAKE235SW-BK)
Gyártó:  NEW PIG
Leírás:   The molded-in sump catches leaks, drips and spills to helps to comply with regulations and keeps the storage areas cleanand safe. Two way forklift ent...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  NEW PIG
Leírás:   These spill pallets are ideal for long-term storage of liquids with high specific gravities and molded-in sump catches leaks, drips and spills.
Gyártó:  asecos
Leírás:   Available either painted (RAL 5010Gentian blue) or hot dip galvanised.
Gyártó:  asecos
Leírás:   IBC STATION FOR 1IBC WITH PE PALLET PE 1 * 1 DB
Gyártó:  asecos
Leírás:   These pallets and sumps are used for open and streamlined storage box with retention volumes 205 and 400 liters.
1 - 8  of 40
  1  2  3  4  5  Következő 