Szeretne újra bejelentkezni?
Sleeves for conical ground joints
Gyártó: COWIE
Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
  • Sleeves have a wall thickness of about 0.05mm are inert
  • Usable to 280˚C
  • Withstand low to medium vacuum
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csiszolathoz (NS) M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
71/60 1 COWI019.070
14/20 1 COWI019.014.1
19/22 1 COWI019.019.1
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség