Szeretne újra bejelentkezni?
Nitrogen receivers (Schlenk flasks), with PTFE needle-valve stopcock
Gyártó: Lenz
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With conical ground joint, PTFE needle-valve stopcock and inscription label.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Hüvelyméret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
25 ml 14/23 NS 1 LENZ03360622
50 ml 14/23 NS 1 LENZ03360628
50 ml 29/32 NS 1 LENZ03360828
100 ml 29/32 NS 1 LENZ03360837
250 ml 29/32 NS 1 LENZ03360849
500 ml 29/32 NS 1 LENZ03360858
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség