Szeretne újra bejelentkezni?
Capillary columns, Elite-200 for autosystem
Gyártó: PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Elite-200 capillary columns are specially designed for the analysis of solvents.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Kolonna formája Fázis Rétegvastagság Belső átmérő × hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Capillary Elite-200 1,50 0,32 mm × 30 1 PERCN9316633
Capillary Elite-200 1,00 0,25 mm × 15 1 PERCN9316622
Capillary Elite-200 0,20 0,18 mm × 20 1 PERCN9316611
Capillary Elite-200 0,10 0,25 mm × 15 1 PERCN9316616
Capillary Elite-200 0,50 0,25 mm × 30 1 PERCN9316621
Capillary Elite-200 1,50 0,32 mm × 15 1 PERCN9316632
Capillary Elite-200 0,25 0,53 mm × 30 1 PERCN9316636
Capillary Elite-200 0,25 0,53 mm × 60 1 PERCN9316637
Capillary Elite-200 0,50 0,53 mm × 30 1 PERCN9316639
Capillary Elite-200 1,00 0,53 mm × 15 1 PERCN9316641
Capillary Elite-200 1,00 0,53 mm × 30 1 PERCN9316642
Capillary Elite-200 1,00 0,53 mm × 60 1 PERCN9316643
Capillary Elite-200 1,50 0,53 mm × 60 1 PERCN9316646
Capillary Elite-200 3,00 0,53 mm × 15 1 PERCN9316647
Capillary Elite-200 3,00 0,53 mm × 60 1 PERCN9316649
Capillary Elite-200 0,10 0,25 mm × 30 1 PERCN9316617
Capillary Elite-200 0,25 0,25 mm × 15 1 PERCN9316618
Capillary Elite-200 1,00 0,25 mm × 60 1 PERCN9316624
Capillary Elite-200 0,50 0,32 mm × 30 1 PERCN9316628
Capillary Elite-200 0,50 0,32 mm × 15 1 PERCN9316627
Capillary Elite-200 0,25 0,32 mm × 15 1 PERCN9316625
Capillary Elite-200 1,00 0,32 mm × 15 1 PERCN9316629
Capillary Elite-200 1,00 0,32 mm × 30 1 PERCN9316630
Capillary Elite-200 1,00 0,32 mm × 60 1 PERCN9316631
Capillary Elite-200 1,50 0,32 mm × 60 1 PERCN9316634
Capillary Elite-200 0,40 0,18 mm × 20 1 PERCN9316614
Capillary Elite-200 0,20 0,18 mm × 10 1 PERCN9316610
Capillary Elite-200 0,20 0,18 mm × 40 1 PERCN9316612
Capillary Elite-200 0,40 0,18 mm × 10 1 PERCN9316613
Capillary Elite-200 0,25 0,53 mm × 15 1 PERCN9316635
Capillary Elite-200 0,50 0,53 mm × 15 1 PERCN9316638
Capillary Elite-200 1,50 0,53 mm × 30 1 PERCN9316645
Capillary Elite-200 1,50 0,53 mm × 15 1 PERCN9316644
Capillary Elite-200 0,25 0,32 mm × 30 1 PERCN9316626
Capillary Elite-200 0,50 0,53 mm × 60 1 PERCN9316640
Capillary Elite-200 0,40 0,18 mm × 40 1 PERCN9316615
Capillary Elite-200 1,00 0,25 mm × 30 1 PERCN9316623
Capillary Elite-200 0,25 0,25 mm × 30 1 PERCN9316619
Capillary Elite-200 0,50 0,25 mm × 15 1 PERCN9316620
Capillary Elite-200 3,00 0,53 mm × 30 1 PERCN9316648
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség