  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Digitális mikroszkópok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/18/18945118.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboratóriumi/oktató mikroszkóp, beépített kamerával és eltávolítható tablettel.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These digital microscopes are designed to fulfil the requirements of an advanced biology educational laboratory giving students an effective introduct...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Laboratóriumi/oktató mikroszkóp, beépített kamerával és eltávolítható tablettel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MOTI1100104600183)
Blocked
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   A Panthera HD egy nagyfelbontású modell, amelyet kizárólag digitális eszközökkel lehet használni (nincs okulárcső).
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   A mikroszkópokra fáziskontraszt, sötét látóterű és polarizáló tartozékok szerelhetők. A BA310 típusnál alacsonyan helyezkedik el az asztal mozgató mec...
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   EasyScan has been designed to convert microscope slides into digital data for a fast and efficient analysis in clinical applications of cytology, hist...
Katalógus szám: (630-0552)
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   This upright microscope is designed for use in education and research projects.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   Digital microscope, Monocular, DM-52, Objektívek: 4×, 10×, 40×, : N/A
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő 