  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kjeldahl tabletták és reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/55/18989455.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
UOM:  1 * 1.000 Tablet
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Tartalom: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Átmérő: 18 - 20 mm
Katalógus szám: (BUCH11057982)
Gyártó:  BÜCHI
Leírás:   Kjeldahl catalyst acc. to Missouri, 5 g tablet, Tartalom: 4,98 g K₂SO₄; 0,02 g CuSO₄ • 5 H₂O
UOM:  1 * 1.000 Tablet
Katalógus szám: (GERH12-0326)
Gyártó:  GERHARDT
Leírás:   Kjeltabletta, 3.5g K2SO4+0.00035g Se 1 * 1.000 DB
UOM:  1 * 1.000 DB
1 - 5  of 5