  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "enzimatikus-tesztek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/96/20236896.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Katalógus szám: (942152ZF)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 50 Tests
UOM:  1 * 50 Tests
Gyártó:  Hach
Leírás:   The patented biological activity tests (BART) provides a simple way to detect specific groups of bacteria and algae in the water before their excessiv...