  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "pcr-tesztek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/21/18989621.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"26"
Rendezés:
Gyártó:  BIOPREMIER
Leírás:   KIT PCR PEANUT 100RXN 1 * 1 KIT
Gyártó:  BIOPREMIER
Leírás:   Food safe kits provide a simple, reliable, and rapid procedure for detecting the presence of a specific pathogenic bacteria. The assay is based on 5’ ...
Gyártó:  BIOPREMIER
Leírás:   Food safe kits provide a simple, reliable, and rapid procedure for detecting the presence of an animal species in meat and meat products. The assay is...
Katalógus szám: (A3744.0020)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   PCR mikoplazma tesztkészlet
UOM:  1 * 20 Tests
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Lyophilised PCR mix for the detection of mycoplasma in cell culture by conventional PCR.
Gyártó:  Q-BIOANALYTIC GMBH
Leírás:   Testing for pathogenic E. coli like EHEC, EPEC , EIEC etc. can help to prevent foodborne infections as it has taken place in 2011 with E. coli strain...
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   The Microsart® RESEARCH Mycoplasma real-time PCR kit is especially designed for fast and reliable Mycoplasma contamination control in cell cultures, c...
Gyártó:  Q-BIOANALYTIC GMBH
Leírás:   The presence of MRSA in food samples and in the field of veterinary medicine is a growing problem. With our MRSA kit you are able to detect all 11 sub...
1 - 8  of 26
  1  2  3  4  Következő