Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "mikrobiologiai-tesztrendszerek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/28/18989528.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"50"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A mikrobiológiai laboratóriumoknak egyszerű eljárásra van szükségük a fontos mikroorganizmusok fenntartásához. Az ismételt szubkultúra ezzel szemben s...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The catalase test can differentiate or identify microorganisms by checking their ability to produce catalase, an enzyme that protects microorganisms f...
UOM:  1 * 30 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Confirmative Test for coagulase-positive Staphylococcus.
Katalógus szám: (942152ZF)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   OXIDASE TEXT BOX 2X25 SWABS 1 * 50 Tests
UOM:  1 * 50 Tests
Gyártó:  BIOPREMIER
Leírás:   KIT PCR PEANUT 100RXN 1 * 1 KIT
Gyártó:  BIOPREMIER
Leírás:   Food safe kits provide a simple, reliable, and rapid procedure for detecting the presence of a specific pathogenic bacteria. The assay is based on 5’ ...
Gyártó:  BIOPREMIER
Leírás:   Food safe kits provide a simple, reliable, and rapid procedure for detecting the presence of an animal species in meat and meat products. The assay is...
Gyártó:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Leírás:   The FoodChek™ Salmonella test is a fast Salmonella pathogen test, delivering accurate results in less than eight hours including the sample enrichment...
1 - 8  of 50
  1  2  3  4  5  6  7  Következő