  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tesztkészletek környezeti vizsgálatokhoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/99/18945199.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"369"
Rendezés:
Katalógus szám: (85439.601)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A ready to use kit that fits into your lab coat pocket.
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A VWR Powder Pack (porpárnás) reagensek az összes laboratóriumi és hordozható Hach® műszerhez használhatók. Nincs szükség kalibrálási adatokra; a Hach...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A ready to use kit that fits into your lab coat pocket.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A ready to use kit that fits into your lab coat pocket.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Test kit, DPD No3 HR - total chlorine
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A VWR Powder Pack (porpárnás) reagensek az összes laboratóriumi és hordozható Hach® műszerhez használhatók. Nincs szükség kalibrálási adatokra; a Hach...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A VWR Powder Pack (porpárnás) reagensek az összes laboratóriumi és hordozható Hach® műszerhez használhatók. Nincs szükség kalibrálási adatokra; a Hach...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A VWR Powder Pack (porpárnás) reagensek az összes laboratóriumi és hordozható Hach® műszerhez használhatók. Nincs szükség kalibrálási adatokra; a Hach...
1 - 8  of 369
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő