  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Turbiditás standardok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/52/18989952.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   [EN]FORMAZIN STOCK SOLUTION (4000 NTU) 1 * 250 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   StablCal verification kit containing 0.10 NTU, 0.30 NTU, 0.50 NTU, 1.0 NTU standards (100 mL each), sililcone oil, oiling cloth and instructions is us...
UOM:  1 * 300 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   StablCal® turbidity standardsfor all turbidimeters. USEPA accepted for calibration purposes. StablCal® stabilised formazine turbidity standards are tr...
Gyártó:  Hach
Leírás:   StablCal calibration standards kit, for 2100 series portable turbidimeter. USEPA accepted for calibration purposes. StablCal® stabilized formazin turb...
Gyártó:  Hach
Leírás:   STABLCAL CALIBIRATION KIT, 2100AN& AN IS 1 * 500 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   STABLCAL CALIB KIT, 2100N & N IS 500ML 1 * 500 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   Gelex secondary standards kit for 2100P and 2100Q series portable turbidimeters (includes 1 sealed vial each, 0 - 10 NTU, 10 - 100 NTU, 100 - 1000 NTU...
Gyártó:  Hach
Leírás:   Stablcal Stabilised Formazin Turbidity Standards are true formazin dilutions developed for use in any turbidimeter.
1 - 8  of 15
  1  2  Következő