  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
HPLC szorbensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/12/18945312.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Rendezés:
Katalógus szám: (4631-01)
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   J.T.Baker®, Exchange resin, IONAC® NM-60, mixed bed, strong acid/strong base; sulfonated/alkyl quaternary ammonium polystyrene
UOM:  1 * 500 g
Katalógus szám: (46609.A1)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   These resins are ideal for use in chromatographic oligosaccharide sugar separations and sugar alcohol separations.
UOM:  1 * 1 kg
Katalógus szám: (46426.A1)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   These resins are ideal for use in decolourisation in sugar solutions, metal recovery, pharmaceuticals and purification of amino acids.
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   J.T.Baker®, Octadecyl (C18) silica irregular 40 µm, 60Å Prep LC sorbent packing media, reverse phase, 1 kg in glass container
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   J.T.Baker®, Styrene divinyl benzene (SDB 1) phase bulk media
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   J.T.Baker®, Silica based Reverse phase media, 15 µm, 300 Å
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   These are silica based column packings with high-performance purification of strongly hydrophilic peptides and proteins based on hydrophobic character...
1 - 8  of 37
  1  2  3  4  5  Következő