  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gázkromatográfiás szorbensek
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (HYPETS-49350)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Methylate Reagent (DMFDMA) reactions are typically complete upon dissolution (except for long-chain solid acids) and quantitative yields are obtained ...
UOM:  1 * 25 ml