  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Festék fixálók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   HistoChoice clearing agent is a much less hazardous replacement for xylene/toluene.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Staining fixatives designed for the conservation and transport of cytology specimens.
Katalógus szám: (H112-30ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   HistoChoice® tssue fixative in pre-filled cups is a safe, convenient solution, to on-site tissue collection and transport. The wide mouth pre-labeled ...
UOM:  1 * 30 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Q Path Labofix is a spray cytology fixative able to fix and store the cellular elements from gynaecological and non gynaecological smears after s...
Katalógus szám: (00656746.)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The fixative combines the coagulant qualities of alcohol to enable a better fixation of nuclear and cytoplasmic elements. The erythrocytes are lysed a...
UOM:  1 * 5 l
Katalógus szám: (3934.5000)
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Formalin (dissolved formaldehyde) is used in histopathology laboratories.
UOM:  1 * 5 kg
1 - 6  of 6