  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elkészített táptalaj tasakban
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   For the preliminary, non selective enrichment of bacteria, particularly pathogenic enterobacteriaceae, from foodstuffs.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A "W" jelzés csatlakozó nélküli, hajtogatott tasakot jelöl.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   MediaBag filter unit and connectors, VWR®, Alkalmazás: Accessory
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A Mediabag T tasak előre bemért, granulált táptalajt tartalmaz. A 0,2 µm-es membránszűrőt a csatlakozó idommal illesszük aszeptikus körülmények között...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Minden tasak kimért mennyiségű gamma-steril, granulált táptalajt tartalmaz, dupla zacskós csomagolásban. A dúsításhoz csak a steril vizet és a mintát ...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   MediaBags TW (Twirl-bag) are filled with pre-weighed granulated media, double-bagged bag and irradiated. Add sterile water under aseptic conditions.
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (N526-5PK)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Convenient, pre-mixed powder, animal-free LB media is a general purpose media for the growth of non fastidious microorganisms. It may also be used as ...
UOM:  1 * 1 db
Gyártó:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Leírás:   The Actero™ MediaBox™ is the solution for laboratories that require liquid culture media on-demand. Patent Pending Actero™ ELITE Enrichment Media repr...
1 - 8  of 10
  1  2  Következő