  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elkészített táptalaj plate-en
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Sokféle mikrobiológiai feladathoz ajánlottak.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Plate, 90 mm, Sabouraud 4% glucose chloramphenicol agar , Alkalmazás: Yeast, Szabvány: USP, EuPh, Töltés: 20 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A szabványoknak megfelelő, 90 mm átmérővel kaphatók. Neutralizálóként TLHTh-t (Tween, lecitin, hisztidin, tioszulfát) tartalmaz. A tasakok kettős vagy...
Katalógus szám: (22.23.136)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   6-well tray, Vogel-Bonner Medium E (VBE), 5 ml, 6-well plate, Alkalmazás: Enterococci, Szabvány: -
UOM:  1 * 3 DB
Gyártó:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Leírás:   The product range includes a full line of pre-poured 90 mm Petri dishes for a wide range of different applications, such as enumeration, isolation, de...
Gyártó:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Leírás:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean ro...
Gyártó:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Leírás:   Culture media based on Casein soy bean digest or Sabouraud dextrose are recommended for the microbial enumeration tests.
Gyártó:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Leírás:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring. 90 mm LI (Long Incubation) plates for the determination of the total cell...
1 - 8  of 11
  1  2  Következő 