  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elkészített táptalaj kémcsövekben és ampullákban
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"15"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Sokféle mikrobiológiai felhasználásra alkalmasak.
Katalógus szám: (N549-6X5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   SOC medium is used in the final step of bacterial cell transformation to obtain maximum transformation efficiency of E. coli SOC.
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Leírás:   The current editions of the United States Pharmacopoeia (USP), European Pharmacopoeia (EP) and Japanese Pharmacopoeia (JP) include harmonized methods ...
Katalógus szám: (DOEH204706646)
Gyártó:  DOEHLER GROUP
Leírás:   Culture medium for qualitative detection of indicator microorganisms using swab sampling with sterile swabs as part of microbiological facility monito...
UOM:  1 * 20 DB
Gyártó:  DOEHLER GROUP
Leírás:   A táptalajok mindenfajta ital mikrobiológiai szennyeződésének egyszerű, gyors és hatékony kimutatására használhatók, lehetővé téve a mikroorganizmusok...
UOM:  1 * 20 DB
Katalógus szám: (HACH2217515)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Lauryl tryptose broth tubes with MUG microbiological media, single strength.
UOM:  1 * 15 DB
Katalógus szám: (HACH2622500)
Gyártó:  Hach
Leírás:   The oxidase test is a test used in microbiology to determine if a bacterium produces certain cytochrome c oxidase.
UOM:  1 * 50 DB
Katalógus szám: (HACH2101415)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Lauryl Tryptose Broth MPN Tubes, concentrated. Selectivity: total coliform bacteria (presumptive).
UOM:  1 * 15 DB
1 - 8  of 15
  1  2  Következő 