  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Eőkészített táptalaj üvegben
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"31"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Használatra kész táptalajok, amelyek az élelmiszeriparban, víz- és környezetvédelemben, valamint a gyógyszeriparban szokásos mikrobiológiai vizsgálato...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Fermentation PTM1, trace salts, high purity grade, Töltés: 500 ml, Alkalmazás: Additive
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   FTM (fluid thioglycollate medium) + TW 80 1%, Töltés: 160 ml, Méret: 200 ml, Szabvány: -, Alkalmazás: Anaerobs
Katalógus szám: (1B1493-1L)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A complete medium for the propagation and maintenance of yeast. The composition of YPD is (w/v) 1% yeast extract, 2% peptone, and 2% D-glucose.
UOM:  1 * 1 l
Katalógus szám: (1B1494-1L)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Terrific broth medium containing high levels of tryptone and yeast extract necessary for high density of cells to increase plasmid yield. Terrific bro...
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   LB broth, modified, Töltés: 1000 ml, Alkalmazás: E.coli
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A "media fill" tesztet az aszeptikus feldolgozási folyamat validálásához használják. A táptalaj kiválasztása a termék mennyiségétől, valamint a táptal...
Katalógus szám: (J833-1L)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   LB Broth, liquid is used for the propagation and maintenance of E. coli. Widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant protein...
UOM:  1 * 1 l
1 - 8  of 31
  1  2  3  4  Következő 