  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Adalékok és kiegészítők mikrobiológiához
7  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/27/18989527.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The isolation of microorganisms often requires the use of specific supplements. The supplements presented here are available in vials and bottles, and...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A mikroorganizmusok izolálásához gyakran szelektív táptalajokra van szükség. A fagyasztva szárított (liofilizált) adalékok használata optimális és sta...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Additive for Cereus selective agar base acc. to Mossel.
Katalógus szám: (710-1610)
Gyártó:  FOODCHEK SYSTEMS INC
Leírás:   Actero™ E. coli 0157 supplement (VCC), for 20 tests, CTP™, Alkalmazás: E. coli, Freeze-dried
UOM:  1 * 2 DB
Gyártó:  US Biological
Leírás:   Gelidium based Drosophila agar is an inexpensive growth medium especially suited to the growth and nutrient requirements of Drosophila w...
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Casein hydrolysate, enzymatic, vitamin free, 5% sterile solution, Alkalmazás: Bacteria, general, Liquid
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soy hydrolysate is an enzymatic (papain) digest of soybean meal. It is a plant source peptone. Soy hydrolysate is useful in media where high clarity i...
1 - 7  of 7