  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Antibiotikumok és gombaölők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/00/18944900.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Katalógus szám: (A8360.0010)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   For the treatment of Mycoplasma-infected cells.
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (A9019.0025)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   qPCR mikoplazma tesztkészlet
UOM:  1 * 25 Tests
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   For the treatment of Mycoplasma infected cells.
Katalógus szám: (A8366.0002)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Myco-4, 2 kits
UOM:  1 * 2 KIT
Katalógus szám: (ICNA093050044)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Mycoplasma removal agent (MRA) is an effective solution for the problem of mycoplasma contamination in cell cultures. MRA is a derivative of the quino...
UOM:  1 * 5 ml
1 - 5  of 5