  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Beágyazó- és fedőanyagok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/92/18945192.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A Paramat szintetikus polimerrel dúsított nagytisztaságú paraffin. Rendelhető dimetil-szulfoxid (DMSO) adalékkal vagy anélkül. A hozzáadott dimetil-sz...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A range of mounting media for manual and automatic mounting of slides. The Q Path® Coverquick range consists of four different mounting media with dif...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   HistoChoice® Mounting Media was designed for use with HistoChoice® Clearing Agent, but can also be used as a separate, stand-alone medium for standard...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Q Path® Safesolv is a non hazardous replacement for xylene or toluene. It is compatible with the Q Path® Safemount mounting medium reference 00647520....
UOM:  1 * 5 l
Katalógus szám: (00647520.)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Safemount Q Path® is a mounting medium, supplied in an PET bottle, which is compatible with Safesolv. It glues the coverglass to the slide and fixes t...
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Mounting media based on isopropyl alcohol. Compatible with most solvent replacing agents. Suitable for manual and automatic mounting of slides. PET bo...
Katalógus szám: (BSBTAR1109)
Gyártó:  BosterBio
Leírás:   Antifade solution is a liquid mounting medium that prevents the permanent loss of fluorescent signal. It is popularly used in cellular imaging, IHC, a...
UOM:  1 * 10 ml
Gyártó:  Biotium
Leírás:   EverBrite™ mounting media are anti-fade mountants for preserving fluorescence during microscopy. EverBrite™ mounting media prevent rapid photobleachin...
1 - 8  of 10
  1  2  Következő