  • Kritériumok
    • Raktáron (40)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Szerelvények
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/39/18945239.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"142"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Leírás:   SterilEnz®-II/AT connectors come with a platinum cured, medical grade silicone gasket mechanically attached to the fitting face. They are designed for...
Gyártó:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Leírás:   SterilEnz®-II/EC PP end caps are the only end caps that come equipped with a medical grade silicone gasket pre-attached to the fitting face. This feat...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Choose the suitable fitting for your tubing size.
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   The HI-065 female-female connector consists of a 60 mm length of 1/16" (0,007 mm) PEEK tubing with PEEK fingertight fittings and is suitable for conne...
Katalógus szám: (HI-001)
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   These polymer column end plugs are used to prevent solvent evaporation when the columns are not in use.
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Az olivás csatlakozó készlet a Nalgene® és más gyártók legtöbb csavaros kupakjához alkalmazható. Ehhez csak két megfelelő lyukat kell fúrni a kupakba,...
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   These integral ferrule fittings are made from PFA.
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   Blind small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
1 - 8  of 142
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő