  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
petri-csesze-adagolok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/16/18709616.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Katalógus szám: (391-1165)
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Átlátszó akril. Tároló legfeljebb 20 darab 90 mm átmérőjű petri-csészéhez, két könnyen hozzáférhető rekeszben.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Petri dish dispenser, Poxygrid®, Epoxi bevonatú acél, Mert: 14×100 mm dishes
Katalógus szám: (MBVA00.1000.01)
Gyártó:  MBV AG
Leírás:   PP dispenser for Petri dishes and RODAC plates.
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (391-3685)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Petri dish dispenser, ABS, Mert: 15×102 mm dishes
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4