  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Vízfürdő védőanyagok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/12/18990012.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Az optimálisan higiénikus munkakörülmények megteremtésére a fürdőkben és a keringető termosztátokban megakadályozza az algák és a baktériumok elszapor...
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Aquabator-Clean™ is designed for disinfecting water baths. It protects against growth of fungi and bacteria.
UOM:  1 * 250 ml
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   Melegítő fürdőkhöz, keringető termosztátokhoz, vízfürdőkhöz és rázó vízfürdőkhöz ideális. Egy liter vízhez 2 ml oldat szükséges.
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   Clear Bath® keeps water baths and other equipment clean. Water treated with Clear Bath remains clear for weeks. Only 12 drops per gallon (3 drops per ...
Gyártó:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Leírás:   Protection agent prevents the formation of algae, bacteria and mould.
1 - 5  of 5