Szeretne újra bejelentkezni?
Chemical resistant gloves, uvex rubiflex S NB35S
Gyártó: Uvex
Rubiflex S
These fully coated NBR (nitrile butadiene rubber) gloves provide excellent resistance to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils and solvents.
  • Very good mechanical characteristics, outstanding abrasion resistance
  • Good water vapour absorption due to the cotton lining
  • Anatomic shape, highly flexible
  • Reinforced design
Ideal for use in the automotive, chemical, mechanical industry as well as for metal processing.
Tanúsítványok: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Glove size Szín Hossz Vastagság M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
NBR kesztyű kötött pamut béléssel, zsírokkal, ásványolajjal és sok vegyszerrel szemben ellenálló 8 zöld 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889120
NBR kesztyű kötött pamut béléssel, zsírokkal, ásványolajjal és sok vegyszerrel szemben ellenálló 9 zöld 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889121
NBR kesztyű kötött pamut béléssel, zsírokkal, ásványolajjal és sok vegyszerrel szemben ellenálló 10 zöld 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889122
NBR kesztyű kötött pamut béléssel, zsírokkal, ásványolajjal és sok vegyszerrel szemben ellenálló 11 zöld 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889123
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus NB35S
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Kézspecifikus
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Többször használható
Bélés anyaga Pamut
Felületi kiképzés Smooth
Kézelő típusa Hosszított
EN előírás EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet +
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség