  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Termosztát folyadékok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/27/18945027.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A termosztátokhoz szilikon alapú folyadékok ajánlottak.
Katalógus szám: (24610.363)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Silicone oil TECHNICAL for oil baths
UOM:  1 * 5 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Rhodorsil® Oils 47 are polydimethylsiloxane oils, consisting of linear molecular chains of varying lengths whose groups comprise alternating silicone ...
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   A gondosan kiválogatott, bevált termosztáló folyadékok jól használhatók hosszú távon. Alkalmazhatók keringető fűtő-hűtő termosztátokban, amennyiben a ...
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Usable temperature range: 25 to 250°C (open system) and 25 to 315°C (closed system)
Gyártó:  IKA
Leírás:   [EN]UF.SI.N30.150.10LV UNIVER FLUID SI15 1 * 9 kg
Gyártó:  LAUDA
Leírás:   Szélsőséges hőmérsékleteken is nagy pontosságú termosztálást biztosítanak.
Gyártó:  LAUDA
Leírás:   Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
1 - 8  of 16
  1  2  Következő