Szeretne újra bejelentkezni?
  • Criteria
  • Beszállító
  • Refine by Suppliers
    VWR Chemicals (47) VWR Peqlab (2) Biotium (19)
    GE Healthcare - Life Sciences (18) G-Biosciences (14) LONZA (13)
    PanReac AppliChem (3) EDVOTEK EUROPE LTD (2) Thermo Scientific (2)
    PROTEA BIOSCIENCES, INC. (1)
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "Elektroforézis festékek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/86/18945186.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"52"
Rendezés:
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   Coomassie® Brilliant Blue R-250
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   EZ-Vision® In-Gel Solution
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   Bromophenol blue ACS
Beszállító:  VWR Peqlab
Leírás:   DNA/RNA dye, peqGREEN
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   Ethidium bromide
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   DNA dye as loading buffer, EZ-Vision®
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   Coomassie® Brilliant Blue G-250, ultrapure
Katalógus szám: (N836-KIT)
Beszállító:  VWR Chemicals
Leírás:   Protein EZ-Vision®, 4X
UOM:  1 * 2 ml
1 - 8  of 52
  1  2  3  4  5  6  7  Next