  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
blottolo-reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/58/18944958.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"116"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Fixing solution for isoelectric focusing in polyacrylamide ge
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   VisiGlo™ HRP Chemiluminescent substrate kit, for 2400 cm² of membrane
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   DAB is commonly used for detection of horseradish peroxidase in membrane-bound and in situ applications.
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   AceGlow™ Chemiluminescence Substrate is for the horseradish peroxidase-mediated detection of proteins and nucleic acids. There are two variants: AceGl...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Antibody Signal Enhancer is a Western blotting antibody diluent that increases intensity of protein detection up to 5-fold compared to conventional bl...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   UnDo™ X-Ray Film Background Reducer kit easily and proportionally reduces the signal on overexposed film. The kit includes two solutions that are used...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (E885-200ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Complete substrate system includes 20 DAB substrate tablets, peroxidase solution and a mixing/dispensing dropper bottle for fast and easy preparation....
UOM:  1 * 200 ml
Katalógus szám: (N790-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Anti-mouse semi-dry transfer kit
UOM:  1 * 1 KIT
Megszűnt
1 - 8  of 116
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő