  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Molekulatömeg markerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/65/18989565.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"84"
Rendezés:
Katalógus szám: (27-2210)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Protein Marker V (pre-stained) for monitoring protein separation, transfer efficiency and for size determination.
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (25-2040)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (N856-300UL)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   EZ-Vision® 100 bp DNA ladder is a pre-stained molecular weight ladder in loading buffer that allows immediate visualisation of DNA ladder post-electro...
UOM:  1 * 300 µl
Katalógus szám: (25-2030)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (N551-1.2ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ladder with 11 fragments ranging from 500 to 10000 bp for easy band identification. Ready to use formula pre-mixed with loading dye.
UOM:  1 * 1,2 ml
Katalógus szám: (K181-1ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   DNA marker consists of 11 fragments ranging from 500 to 10000 bp for easy band identification.
UOM:  1 * 1 ml
Katalógus szám: (J383-200UL)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Precise™ protein molecular weight marker offers 7 bands ranging from 15,0 - 150,0 kDa. There is sufficient material for 40 assays.
UOM:  1 * 200 µl
Katalógus szám: (K494-500UL)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Protein molecular weight marker, wide range offers 8 bands ranging from 14,4 - 212,0 kDa. There is sufficient material for 100 - 150 assays.
UOM:  1 * 500 µl
1 - 8  of 84
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Következő