Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elektroforézis reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/84/18945184.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"199"
Rendezés:
Katalógus szám: (25-2040)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (27-2210)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Protein Marker V (prestained) for monitoring protein separation, transfer efficiency and for size determination.
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (E732-25)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
UOM:  1 * 25 DB
Katalógus szám: (732-3290)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   DNA ladder for accurate qualitative analysis of small dsDNA.
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Az 1 kbp-s DNS marker ideális a kettős szálú DNS méretének meghatározásához 1 kbp-től 10 kbp-ig terjedő tartományban. A létra nyolc fragmentumból áll ...
Katalógus szám: (27-2010)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Protein Marker II for accurate molecular weight determination of proteins by SDS-PAGE.
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   AceGlow™ Chemiluminescence Substrate is for the horseradish peroxidase-mediated detection of proteins and nucleic acids. There are two variants: AceGl...
Katalógus szám: (25-2030)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
UOM:  1 * 1 KIT
1 - 8  of 199
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő