  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
agaroz-es-akrilamid
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/84/18944884.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 kbp to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel s...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Agarose 3:1 HRB™ (High Resolution Blend) is a mixture of agarose formulated to provide high resolution of small nucleic acids and PCR products. This p...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Premixed, ready to pour acrylamide solution and 20X running buffer for the SDS PAGE analysis of proteins.
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   peqGOLD MegaBase™ agarose is suitable for work with large DNA fragments, between 200 bp and 50 kbp in size. MegaBase™ possesses very high gel strength...
Katalógus szám: (K677-100G)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Agarose I™/TBE and Agarose I™/TAE powder blends have TBE or TAE buffer already mixed in with agarose at a 1X concentration. This product is not only e...
UOM:  1 * 100 g
Katalógus szám: (PEQL35-1030AL)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 kbp to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel s...
UOM:  1 * 1.000 g
Megszűnt
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acrylamide-​Bis solution (37.5: 1) 30% aqueous solution
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acrylamide-Bis (29: 1), 30% aqueous solution
UOM:  1 * 500 ml
1 - 8  of 41
  1  2  3  4  5  6  Következő