  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Redox/ORP standardok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/21/18989721.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  Hach
Leírás:   ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
Gyártó:  Hach
Leírás:   [ZH]ORP STD SOLN ZOBELL'S 500ML 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Katalógus szám: (HAMI238322)
Gyártó:  HAMILTON BONADUZ
Leírás:   REDOX BUFFER 475MV 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Katalógus szám: (662-8251)
Gyártó:  WTW
Leírás:   ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
UOM:  1 * 250 ml
Gyártó:  REAGECON
Leírás:   The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
1 - 6  of 6