  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elektród tárolóoldatok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/78/18945178.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (705-1030)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   The GK ANNEX Maintenance Kit contains all that is needed for regular maintenance of combined pH, glass, and reference electrodes with saturated potass...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (HACH2541249)
Gyártó:  Hach
Leírás:   For storage of ammonia ion selective electrodes.
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   Electrode storage solution for ammonia ion selective electrode, 475 ml bottle, Orion™
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HACH2657364)
Gyártó:  Hach
Leírás:   pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
UOM:  1 * 20 DB
Gyártó:  Mettler - Toledo
Leírás:   Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination, 250 ml
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   Storage solution for sodium electrode
1 - 8  of 10
  1  2  Következő 