  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Elektród töltőoldatok
25  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/77/18945177.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Elektród tároló oldatként 3 mol/liter koncentrációjú KCl oldat is használható.
Katalógus szám: (662-1116)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   pH elektróda utántöltő oldat, kálium-nitrátot tartalmaz, kalomel-mentes
UOM:  1 * 114 ml
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   KCl utántöltő oldat, 3.5 mol/l, VWR®
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   Electrolyte filling solution (50 ml) for sensION and sensION+ 5130 dissolved oxygen probes
Katalógus szám: (HACH5194100)
Gyártó:  Hach
Leírás:   pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml
UOM:  1 * 65 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Katalógus szám: (HACH2841700)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
UOM:  1 * 28 ml
1 - 8  of 25
  1  2  3  4  Következő