Szeretne újra bejelentkezni?
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
L17022.06EA 21800 HUF InStock
L17022.06 L17022.03 L17022.14
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Boiling Pt: 118…120 °C (8 mmHg)
Density: 1,035
Flash Pt: >110 °C (230°F)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00671630
CAS Number: 23357-52-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség