  • Kritériumok
    • Raktáron (42)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikroszkóp tárgylemeztartó dobozok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/00/18989800.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A dobozok 25 vagy 100 db normál méretű tárgylemez tárolására alkalmasak.
Katalógus szám: (631-9113)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A jól használható, kétrészes dobozban legfeljebb 100 db méretű tárgylemezt lehet elhelyezni.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az erős, két részes mikroszkóp tárgylemeztartó dobozokban normál méretű tárgylemez tárolható/szállítható.
Katalógus szám: (631-1066)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tetővel rendelkező doboz 1000 db tárgylemez tárolására alkalmas. Kiválóan használható citológiai és hisztológiai célokra.
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (631-1527)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Tartós, egymásra helyezhető dobozok, méretű tárgylemezek tárolására és szállítására szolgálnak.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (631-0964)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Stabil állvány, 5 férőhelyen tárgylemeztartó mappához.
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Katalógus szám: (631-0742)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tárolóállvány megkönnyítik a dobozokban lévő minták rendezését.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These slides boxes feature multiple labeling area and an index card can be used as the lid is transparent.
1 - 8  of 32
  1  2  3  4  Következő 