  • Kritériumok
    • Raktáron (15)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Tárgylemeztartók postázáshoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/03/18989803.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Rendezés:
Katalógus szám: (631-1515)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tárgylemeztartó dobozok 5 db standard méretű tárgylemez szállítására, tárolására, vagy festésére szolgálnak.
UOM:  1 * 25 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Cardboard disposable holders suitable for the transport of one or two standard slides.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Két darab normál tárgylemez biztonságos tárolására vagy szállítására alkalmas tartó.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A robusztus tároló rendszerek nagyszámú mikroszkóp tárgylemez elhelyezésére alkalmasak.
Katalógus szám: (631-9782)
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Jól használható tárgylemezek szállításához, tárolásához és festéséhez.
UOM:  1 * 25 DB
Katalógus szám: (GOSSPLP-01)
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.
UOM:  1 * 700 DB
Katalógus szám: (631-1302)
Gyártó:  Menzel
Leírás:   This box holds five standard slides securely and prevents breakage.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
1 - 8  of 15
  1  2  Következő