  • Kritériumok
    • Raktáron (22)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
targylemeztartok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/02/18989802.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kartonpapírból készült, 20 vagy 30 normál méretű (76×26 mm) tárgylemez tárolására alkalmas tartók.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Tárgylemez tárolására alkalmas tartó. Szárításhoz és mosáshoz is használható.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Flip-top plates designed for the safe storage of up to 20 microscope slides with (or without) lid.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A tárgylemeztartók citológiai alkalmazásokhoz ajánlottak.
Katalógus szám: (631-1064)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Slide drawers for long term storage.
UOM:  1 * 10 DB
Katalógus szám: (631-1049)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A fém tárgylemeztároló fiókokban 50×50 mm, vagy 80×57 mm méretű mikroszkóp tárgylemezek helyezhetők el.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Q Path Quickspot and slide holder for Turbitec are used to carry out cyto-centrifugation. They allow a cell suspension to be deposited on a slide (gyn...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kartonból készült tárgylemeztartók egyszerűen csoportosíthatók, a lemezek gyorsan kikereshetők.
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő