Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elektrolitok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/79/18945179.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Elektród tároló oldatként 3 mol/liter koncentrációjú KCl oldat is használható.
Katalógus szám: (662-1116)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   pH elektróda utántöltő oldat, kálium-nitrátot tartalmaz, kalomel-mentes
UOM:  1 * 114 ml
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   KCl utántöltő oldat, 3.5 mol/l, VWR®
UOM:  1 * 100 ml
Katalógus szám: (705-1030)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Potassium chloride (KCl) 3 M
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   Chloride ionic strength adjustor (ISA) buffer powder pillows
Katalógus szám: (HACH2965126)
Gyártó:  Hach
Leírás:   Internal filling solution for use with ISENA381 IntelliCAL™ Ultra sodium ion selective electrodes.
UOM:  1 * 59 ml
Katalógus szám: (HACH2541249)
Gyártó:  Hach
Leírás:   For storage of ammonia ion selective electrodes.
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  METTLER / TOLEDO
Leírás:   FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő