  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kesztyűs manipulátorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/03/18945303.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   These polyethylene glove bags are used for handling air and moisture sensitive chemicals in laboratories. Also suitable for field sampling.
Gyártó:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   Hordozható manipulátor, amely egyaránt védi a felhasználót és a mintát.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (135-1097)
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   XPert weigh boxes have inlet and outlet HEPA filters and provide a leak-tight physical barrier to protect the operator from hazardous airborne particu...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOHLV1984-08)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   This PMMA glove box allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOHLV1992-08)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   This anti-static glove box made of PC-ESD allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   These glove boxes provides a leak-tight environment to perform work with contamination-sensitive materials under vacuum or in an inert environment. Th...
Katalógus szám: (135-1096)
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   This HEPA-filtered glove box has inlet and outlet HEPA filters and provides a leak-tight physical barrier to protect the operator from hazardous airbo...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BOHLV1982-08)
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   This PMMA glove box with transfer chamber allows safe working with sensitive compounds in a controlled environment.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 18
  1  2  3  Következő