  • Kritériumok
    • Raktáron (14)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "viszkozitas-standardok"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/95/18989995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These standards can be used for calibration, control, verification, qualification or method validation of kinematic and dynamic viscosity measurement ...
Gyártó:  FUNGILAB
Leírás:   A viszkozitás standardokat kifejezetten rotációs viszkoziméterek kalibrálásához fejlesztették ki.
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   VISCOSITY STANDARD, SPECPURER, NOMINALL 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   VISCOSITY STANDARD, SPECPURER, NOMINALL 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  FUNGILAB
Leírás:   These dual certified flow cup standards are especially designed for use in DIN, Ford, ISO, Shell and Zahn flow cups and are also dual purpose density ...
Gyártó:  FUNGILAB
Leírás:   Fungilab ISO 17025 / ISO Guide 34 dual certified general purpose viscosity standards are tested in accordance with ASTM D 2162.
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   VISCOSITY STANDARD, SPECPURER, NOMINALL 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   VISCOSITY STANDARD, SPECPURER, NOMINALL 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
1 - 8  of 11
  1  2  Következő