  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fehérje extraháló reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/85/18989685.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"111"
Rendezés:
Katalógus szám: (1B1622-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (M329-10ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Total Protein Cell Lysis Buffer
UOM:  1 * 10 ml
Gyártó:  OriGene
Leírás:   Modified RIPA buffer (25 mM Tris-HCl pH7,6, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 1mM EDTA, 1X Proteinase inhibitor cocktail mix (Sigma) and 1 mM Na3VO
Katalógus szám: (28-9031-28)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   NHS HP SpinTrap™ kit
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Biotium
Leírás:   AccuOrange™ Protein Quantitation Kit is a highly sensitive fluorescence-based assay for quantitating purified protein samples in 96-well format (excit...
Katalógus szám: (59004.)
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Pluronic® F-127 is a non ionic detergent used for solubilising large dye molecules such as Fura-2/AM, Fluo-3/AM, Indo-1/AM and Rhod-2/AM to facilitate...
UOM:  1 * 1 ml
Katalógus szám: (80-6483-37)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Sample grinding kit is ready to use for disrupting small tissue and cell samples for protein extraction.
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Pierce™ Trypsin Protease, MS Grade, is highly purified porcine trypsin that has been chemically modified for maximum activity and stability in proteom...
1 - 8  of 111
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Következő