  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fehérje tisztító reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18989688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"133"
Rendezés:
Katalógus szám: (PTEACMS-101-5)
Blocked
Gyártó:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Leírás:   Ultrapure Sinapic Acid is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
UOM:  1 * 5 DB
Katalógus szám: (28-9523-61)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   GST Buffer kit
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (28-9135-69)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   NHS HP SpinTrap™ Buffer kit
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (28-9135-68)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Streptavidin HP SpinTrap™ Buffer kit comprises pre-made buffers optimised for the affinity-based enrichment of a target protein/immunoprecipitation us...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (28-9135-67)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Protein A/G HP SpinTrap™ Buffer kit
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Pierce™ High Sensitivity Streptavidin-HRP is a peroxidase-conjugated streptavidin biotin-binding protein that provides signal amplification like poly-...
Katalógus szám: (PIER26157)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   The Pierce™ Magnetic ChIP Kit provides a convenient method for efficient isolation of chromatin-bound DNA by immunoprecipitation for subsequent quanti...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (PIER88944)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   GlycoLink™ Coupling Catalyst decreases reaction times and increases aldehyde-hydrazide coupling efficiency, resulting in greater than 90% coupling of ...
UOM:  1 * 100 ml
1 - 8  of 133
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő