  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fehérje kimutató reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/83/18989683.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Rendezés:
Katalógus szám: (NA9120-1ML)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
UOM:  1 * 1 ml
Gyártó:  Rockland Immunochemicals
Leírás:   N/A
Katalógus szám: (RPK0325)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Microarray Hybridisation Solution uses a blend of proprietary components to provide high quality automated and manual slide hybridisations for use in ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   BUFFER OPTIMIZER BUFFER-IV 2X25ML 1 * 2 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   The 1-Step Human Coupled IVT Kit – DNA is a mammalian in vitro translation (IVT) system based on HeLa cell lysates. The kit contains all of the...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   Cross-linking agents are divided into groups dependent on the number and similarity of the reactive groups. Homobifunctional cross-linkers are used in...
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reacti...
1 - 8  of 32
  1  2  3  4  Következő