Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fehérje reagensek
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"280"
Rendezés:
Katalógus szám: (1B1622-KIT)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (M329-10ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Total Protein Cell Lysis Buffer
UOM:  1 * 10 ml
Katalógus szám: (NA9120-1ML)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
UOM:  1 * 1 ml
Gyártó:  OriGene
Leírás:   Modified RIPA buffer (25 mM Tris-HCl pH7,6, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 1mM EDTA, 1X Proteinase inhibitor cocktail mix (Sigma) and 1 mM Na3VO
Katalógus szám: (PTEACMS-101-5)
Blocked
Gyártó:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Leírás:   Ultrapure Sinapic Acid is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
UOM:  1 * 5 DB
Katalógus szám: (59004.)
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Pluronic® F-127 is a non ionic detergent used for solubilising large dye molecules such as Fura-2/AM, Fluo-3/AM, Indo-1/AM and Rhod-2/AM to facilitate...
UOM:  1 * 1 ml
Gyártó:  Rockland Immunochemicals
Leírás:   N/A
Gyártó:  Biotium
Leírás:   AccuOrange™ Protein Quantitation Kit is a highly sensitive fluorescence-based assay for quantitating purified protein samples in 96-well format (excit...
1 - 8  of 280
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő