  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
transzformacios-reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/36/18989936.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   A BTXpress™ egy speciális pufferoldat, amelyet gének, előzőleg “nehezen transzfektálhatónak” tartott emlős sejtekbe kémiai és más nem virális módszere...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   BTXpress Cytoporation® Media T/T4 is an advanced electroporation buffer designed for use with the BTX AgilePulse MAX™ large volume electroporation sys...
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   Fast Yeast Transformation™ is a rapid single step yeast transformation kit that takes less than 10 minutes to prepare competent yeast cells. The compe...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   For transformation of competent cells.
Katalógus szám: (J60028.AK)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   For transformation of competent cells.
UOM:  1 * 250 ml
Katalógus szám: (ICNA112100200)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   The EZ-Yeast™ Transformation Kit is designed for high throughput transformation with efficiencies up to 103 transformants per μg plasmid DN...
UOM:  1 * 200 Tests
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   ELECTROPORATION BUFFER, ISOOSMOLAR (PI), 1 * 100 ml
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   ELECTROFUSION BUFFER, HYPOOSMOLAR (FH), 1 * 100 ml
1 - 8  of 9
  1  2  Következő