  • Kritériumok
    • Raktáron (13)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
pcr-reagensek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/20/18989620.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   PCR Kit with Taq Polymerase is a DNA amplification kit containing all reagents for PCR reactions, except template and primer.
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   An optimal buffer system is critical for the performance of successful PCR. VWR® Taq DNA Polymerase kits generally include two different buffers, Key ...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A Betaine erősítő különösen hatékony, amikor guanin-citozin bázispárban gazdag (GC-rich), vagy sokféle másodlagos szerkezetet mutató mintákkal használ...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   This 2X Taq Master Mix is a premixed 2X concentrated solution of Taq DNA polymerase, reaction buffer, MgCl2, dNTPs, stabilise...
Gyártó:  FINNZYMES REAGENTS
Leírás:   Direct PCR Kits save time and cost by allowing amplification of DNA directly from the source material. Direct PCR is based on Thermo Scientific Phire®...
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   illustra™ TempliPhi Large Construct Kit
UOM:  1 * 1.000 Tests
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi™ HY Kit, 24 reactions
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Shrimp alkaline phosphatase, 1000 units
1 - 8  of 24
  1  2  3  Következő